Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Produktkod. 11527792 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11527792
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
Ger stabil omrörningsverkan. FisherbrandTM PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • De plana ytorna ger en större blandningsverkan.
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE-inkapslad Alnico V-magnetkärna; Cylindrisk med pivotring
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Form Cylinder, Pivotring