Läs mer
- Home
- Products
- Kokplattor och omrörare
- Omrörningsstänger och stavar
- Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Produktkod. 11868962 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
28 product options available for selection
| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|
| 11868962 | 75 mm | 13 mm | Paket med 5 |
| 10018131 | 60 mm | 10 mm | Varje |
| 11898862 | 60 mm | 10 mm | Paket med 10 |
| 11888962 | 13 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 12641156 | 50 mm | 8 mm | Paket med 5 |
| 11537812 | 45 mm | 8 mm | Paket med 5 |
| 11888862 | 45 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 12379507 | 15 mm | 4,5 mm | Paket med 5 |
| 16265811 | 70 mm | 10 mm | - |
| 10373592 | 70 mm | 10 mm | Varje |
| 12661156 | 30 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11527792 | 30 mm | 6 mm | Paket med 5 |
| 12359507 | 12 mm | 6 mm | Paket med 5 |
| 12651156 | 12 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11517812 | 35 mm | 6 mm | Paket med 5 |
| 11868862 | 35 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11527812 | 40 mm | 8 mm | Paket med 5 |
| 11878862 | 40 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 11808972 | 25 mm | 10 mm | Paket med 10 |
| 11507812 | 25 mm | 6 mm | Paket med 5 |
| 11848862 | 25 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11838862 | 20 mm | 6 mm | Paket med 10 |
| 11597802 | 20 mm | 6 mm | Paket med 5 |
| 11898962 | 15 mm | 8 mm | Paket med 10 |
| 11587802 | 12 mm | 4,5 mm | Paket med 5 |
| 11818862 | 12 mm | 4,5 mm | Paket med 10 |
| 11808862 | 8 mm | 3 mm | Paket med 10 |
| 12349507 | 8 mm | 3 mm | Paket med 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Produktkod.
11868962
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Alnico V-magnetkärna; Cylindrisk med pivotring |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Form | Cylinder, Pivotring |