Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Produktkod. 11878862 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11878862 40 mm 8 mm Paket med 10
10018131 60 mm 10 mm Varje
11898862 60 mm 10 mm Paket med 10
11888962 13 mm 8 mm Paket med 10
12641156 50 mm 8 mm Paket med 5
11537812 45 mm 8 mm Paket med 5
11888862 45 mm 8 mm Paket med 10
12379507 15 mm 4,5 mm Paket med 5
16265811 70 mm 10 mm -
10373592 70 mm 10 mm Varje
12661156 30 mm 6 mm Paket med 10
11527792 30 mm 6 mm Paket med 5
12359507 12 mm 6 mm Paket med 5
12651156 12 mm 6 mm Paket med 10
11517812 35 mm 6 mm Paket med 5
11868862 35 mm 6 mm Paket med 10
11868962 75 mm 13 mm Paket med 5
11527812 40 mm 8 mm Paket med 5
11808972 25 mm 10 mm Paket med 10
11507812 25 mm 6 mm Paket med 5
11848862 25 mm 6 mm Paket med 10
11838862 20 mm 6 mm Paket med 10
11597802 20 mm 6 mm Paket med 5
11898962 15 mm 8 mm Paket med 10
11587802 12 mm 4,5 mm Paket med 5
11818862 12 mm 4,5 mm Paket med 10
11808862 8 mm 3 mm Paket med 10
12349507 8 mm 3 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 11878862
Lägg i varukorgen
Add to basket
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
Ger stabil omrörningsverkan. FisherbrandTM PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • De plana ytorna ger en större blandningsverkan.
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE-inkapslad Alnico V-magnetkärna; Cylindrisk med pivotring
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 40 mm
Form Cylinder, Pivotring
Typ PTFE Omrörarstänger Pivot Ring