Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Ger stabil omrörningsverkan. FisherbrandTM PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
- Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
- De plana ytorna ger en större blandningsverkan.
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE-inkapslad Alnico V-magnetkärna; Cylindrisk med pivotring |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Form | Cylinder, Pivotring |