Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Ger stabil omrörningsverkan. FisherbrandTM PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- The flat surfaces provide a greater mixing action.
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 4,5 mm |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Form | Cylinder, Pivot ring |
| Typ | PTFE Stirrer Bars Pivot Ring |