Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstänger av PTFE med pivotring
Produktkod. 12641156 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12641156
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger stabil omrörningsverkan. Fisherbrand™ PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
Ger stabil omrörningsverkan. FisherbrandTM PTFE omrörarstänger med pivotring är idealiska för behållare med ojämna eller ovanliga bottenytor och former.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Autoclavable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Färg White
Beskrivning PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
För användning med (utrustning) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Form Cylinder, Pivot ring