Läs mer
Fisherbrand™ PTFE omrörarstänger med avtagbar ring
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Mått (L x B x H) | 38 x 10 x 10mm |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Höjd (metrisk) | 10 mm |
| Inkluderar | PTFE-ring |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 38 mm |
| Visa mer |