Läs mer
Fisherbrand™ PTFE omrörarstänger med avtagbar ring
Produktkod. 16255751 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
10 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 16255751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rör om innehållet i kolvar och andra kärl för fullständig blandning. Fisherbrand™ PTFE-omrörarstänger med avtagbar ring finns i ett antal storlekar för att klara både små och stora blandningsjobb.
  • Tillverkad av PTFE med Alnico V magnetisk kärna
  • Löstagbar pivåring
  • Autoklaveringsbar
  • PTFE-beläggning
  • Intyg om överensstämmelse och analyscertifikat ingår
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 38 x 8 x 8mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 8 mm
Inkluderar PTFE-ring
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 38 mm
Kvantitet 2/Pk.
Form Cylinder