Läs mer
Bohlender™ PTFE omröraraxlar med blad
Produktkod. 10083271
Change view
För användning med (applikation):
Varsam omrörning
Produktkod. För användning med (applikation)
10083271 Varsam omrörning
1 options
Produktkod. 10083271 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer C 38106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3456.97 SEK
    2381.57 SEK / Paket med 1
    Save 1075.40 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Ger en mild omrörning som skapar tangentiellt flöde med liten turbulens.
  • Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • PTFE-mantlad rostfri axel
  • Blad tillverkat helt av PTFE
  • Chuckdiameter 6,5 mm
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Längd (metrisk) 600 mm
För användning med (applikation) Varsam omrörning
Material PTFE, rostfritt stål