Läs mer
Bohlender™ PTFE omröraraxlar med en paddel
Produktkod. 10207551
Change view
Längd (metrisk):
800 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10207551 800 mm
1 options
Produktkod. 10207551 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.50 SEK
    2861.11 SEK / Paket med 1
    Save 614.39 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Produkten sugs nerifrån och upp, mycket bra axiellt flöde med låg skjuvkraft
Inkluderar med en paddel
Längd (metrisk) 800 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Omrörarskaft
Material PTFE