Läs mer
BRAND™ PTFE omrörarstav
Produktkod. 10185390 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10185390
Brand: BRAND™ 136215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE konstruktion. Omrörningsstaven inkluderar spatlar i varje ände.
  • PTFE konstruktion
  • Med spateländar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Spateländar
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Material PTFE
Kvantitet 1