Läs mer
Lenz Laborglasintrumente PTFE kranpluggar
Produktkod. 10077322
Pluggborrning:
1,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10077322
Brand: Lenz Laborglasintrumente 02171201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • PTFE kranpluggar
  • Med gäng- och gänghållningsanordning
  • För kranar
  • Rak borrning
  • Material: PTFE
Specifikationer
Pluggborrning 1,5 mm
Material PTFE