Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
Brand:  Fisherbrand™ 010.4.13
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16275961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Solid Construction
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle, Orange Handle
1
-200°C to +280°C
PTFE
Standard Taper Ground Glass Joints
13 (US)
Orange
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle > Size (US): 13; Handle Color: Orange