Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
Brand:  Fisherbrand™ 010.4.19
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16295961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Solid Construction
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle, Blue Handle
1
-200°C to +280°C
PTFE
Standard Taper Ground Glass Joints
19 (US)
Blue
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle > Size (US): 19; Handle Color: Green