Läs mer
Cowie Technology™ PTFE rakt genom kontakt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4,5 mm
6,8 mm
9 mm
11 mm
Total längd (metrisk):
44 mm
52 mm
54 mm
Bredd (metrisk):
14 mm
16 mm
Höjd (metrisk):
14 mm
15,5 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 6,8 mm |
| Material | PTFE |
| Total längd (metrisk) | 44 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |
| Höjd (metrisk) | 14 mm |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |