Läs mer
Fisherbrand™ PTFE rak genomgående ventil med skruvlås
Produktkod. p-8007777 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10592392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pluggventil. Fisherbrand™ PTFE rak genomgående ventil med skruvlås kan steriliseras vid 135 °C.
  • Maxtryck 1 bar vid 100 °C och 5 mm Hg
  • Alla kontaktdelar är PTFE
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material PTFE
Total längd (metrisk) 59 mm
För användning med PTFE-kontakter
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Bredd (metrisk) 27 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Färg Vit/Blå
Maximalt tryck 1 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 280 °C
Produkttyp PTFE rak genomgående skruvventil