Läs mer
Cowie Technology™ PTFE Straight Through Stopcocks
Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggborrning:
2 mm
3 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Medium vacuum pressure performance
- Unbreakable
- Chemically inert
- Grease free
- Supplied with borosilicate glass sidearms
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Straight Through |
| Pluggborrning | 3 mm |
| Beskrivning | Straight Through Stopcock |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Passar slang-ID | 8 mm |
| Antal per förpackning | 1 Each |
| Inkluderar | Borosilicate glass sidearms |
| Pluggmaterial | PTFE |