Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE rak rörkoppling med GL-gänga
Beskrivning
- Rak rörkoppling av PTFE
- Två anslutningar med GL-gänga
- Produkten utsätts endast för PTFE
- Temperaturområde: -200 till +250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | För anslutning av olika diametrar på rör eller rör |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | GL 45 |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Rak rörkoppling |