Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE raka rörkopplingar
Produktkod. 10737492
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
8 mm
10 mm
Trådstorlek:
M14 x 2
M 18 x 2
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Trådstorlek Förpackningsstorlek
10737492 8 mm M 18 x 2 Varje
10689591 6,35 mm M14 x 2 -
10380721 10 mm M 18 x 2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10737492 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D50308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1338.75 SEK
    271.77 SEK / Paket med 1
    Save 1066.98 SEK
    79% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Har universell kemikaliebeständighet och tål tryck upp till 5 bar.
  • Rak rörkoppling av PTFE
  • Muttrar av glasfiberförstärkt PTFE
  • Produkten utsätts endast för PTFE
  • Vakuum lämplig
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm hål
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (metrisk) 54 mm
För användning med 10 mm OD-slang
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Motståndsegenskaper Universell kemikalieresistens
Trådstorlek M 18 x 2
Form Rak
Färg Vitt
Maximalt tryck 5 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Rak rörkoppling