Läs mer
Bohlender™ PTFE T-formad borrning 3-vägs kran
Produktkod. 10043511
Change view
Trådstorlek:
GL14
GL18
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek
10043511 GL18
10043441 GL14
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10043511 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer E 68818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2012.85 SEK
    1545.80 SEK / Paket med 1
    Save 467.05 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Material PTFE
Total längd (metrisk) 74 mm
För användning med (applikation) För distribution av vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Trådstorlek GL18
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Trevägskran