Läs mer
Fisherbrand™ PTFE högformad indunstningsskål med pip
Produktkod. 10034330 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
78 mm
97 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10034330 150 ml 78 mm 43 mm Varje
10646921 250 ml 97 mm 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10034330
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip för enkel hällning. Fisherbrand™ PTFE högformad avdunstningsskål med pip finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 43 mm
Diameter (metrisk) 78 mm