Läs mer
Fisherbrand™ PTFE högformad indunstningsskål med pip
Produktkod. p-8007778 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Diameter (metrisk):
78 mm
97 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10034330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip för enkel hällning. Fisherbrand™ PTFE högformad avdunstningsskål med pip finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Förångande skål
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 43 mm
Diameter (metrisk) 78 mm