Läs mer
Cowie Technology™ PTFE högformad indunstningsskål med pip
Produktkod. 10287900 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Höjd (metrisk):
34 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
10287900 180 ml 80 mm 50 mm Varje
10577282 100 ml 64 mm 50 mm Varje
10196710 25 ml 38 mm 34 mm Varje
10577092 50 ml 40 mm 50 mm Varje
10517482 350 ml 100 mm 60 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10287900
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska spill när du häller överskottsvätska med integrerad gjuten pip. Cowie Technology™ PTFE högformad indunstningsskål med pip inkluderar en superslät yta för maximal vatten- och lösningsmedelsavdunstning.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 11,7 fl oz.
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Inkluderar Pip
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 80 mm