Läs mer
Cowie Technology™ PTFE högformad indunstningsskål med pip
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
38 mm
40 mm
64 mm
80 mm
100 mm
Höjd (metrisk):
34 mm
50 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 3,33 fl oz. |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | PTFE |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Inkluderar | Pip |
| Invändig finish | Jämna |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +280 °C |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Visa mer |