Läs mer
VITLAB™ PTFE-tejp
Beskrivning
- För tätning och omlindning av gängor och andra anslutningar
- Hög kemikalieresistens
- Arbetstemperaturer upp till 250° C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Band |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Mått (L x B) | 12 x 12 mm |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |