Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE temperatursond Lemo™ Kompakt
Produktkod. 10186412
Längd (metrisk) sond:
370 mm
470 mm
Produktkod. 10186412
Brand: Bohlender™ P173020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät temperaturen på aggressiva vätskor med dessa sonder. Bohlender™ BOLA™ PTFE temperatursond Lemo™ Compacts har universell kemikaliebeständighet och är idealiska för användning med inbyggda mätkablar.
  • En mätsensor PT 100 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör (1.4571)
  • Temperatursond OD: 8mm, spets OD: 6mm, kragring OD: 12mm
  • Anslutning med en koppling (typ Lemo , sockelstorlek 1, 4-trådssystem) fäst direkt i änden av sonden
Specifikationer
Längd (metrisk) Totalt 370 mm
Längd (metrisk) sond 370 mm
Produkttyp Termoelementsond Lemo Kompakt
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C