Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PTFE temperatursond Lemo™ Kompakt
Längd (metrisk) sond:
370 mm
470 mm
Beskrivning
- En mätsensor PT 100 i ett PTFE-kapslat rostfritt stålrör (1.4571)
- Temperatursond OD: 8mm, spets OD: 6mm, kragring OD: 12mm
- Anslutning med en koppling (typ Lemo , sockelstorlek 1, 4-trådssystem) fäst direkt i änden av sonden
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) Totalt | 470 mm |
| Längd (metrisk) sond | 470 mm |
| Produkttyp | Termoelementsond Lemo Kompakt |
| Max. Temperatur (metrisk) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -50 °C till +250 °C |