Läs mer
Bohlender™ PTFE temperatursonder
Produktkod. 10640752
Change view
Längd (metrisk) sond:
360 mm
560 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) sond Förpackningsstorlek
10640752 560 mm -
10043561 360 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10640752 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer P175025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2882.25 SEK
    2569.27 SEK / Paket med 1
    Save 312.98 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) Totalt 560 mm
Längd (metrisk) sond 560 mm
Produkttyp Temperatursond
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C