Läs mer
Bohlender™ PTFE temperatursonder
Produktkod. p-8005480
Längd (metrisk) sond:
360 mm
560 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10043561
Brand: Bohlender™ P175020
Bara null kvar
Specifikationer
Längd (metrisk) Totalt 360 mm
Längd (metrisk) sond 360 mm
Produkttyp Temperatursond
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C