Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-provrör, konisk botten med skruvlock
Produktkod. 15993067 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
45 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15993067 45 ml Varje
1 options
Produktkod. 15993067
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-provrör, konisk botten med skruvlock har en slät inre finish och kan användas till 280 °C.
  • Konisk botten med skruvlock
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Material PTFE
För användning med PTFE provrörsställ
Kvantitet 1
Längd (metrisk) 150 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 25 mm
Produkttyp Koniskt rör