Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-provrör, rund botten med läpp
Produktkod. 16245971 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Längd (metrisk):
100 mm
145 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
16245971 8 ml 12 mm 100 mm
16255971 13 ml 16 mm 100 mm
16265971 50 ml 25 mm 145 mm
16275971 85 ml 40 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16245971
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-provrör, rund botten med läpp har en slät inre finish och kan användas till 280 °C.
  • Rund botten med läpp
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Material PTFE
Kvantitet 1
Produktlinje Fisherbrand
Längd (metrisk) 100 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Runda provrör med läpp