Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-provrör, rund botten med läpp
Produktkod. 16265971 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 ml
13 ml
50 ml
85 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Längd (metrisk):
100 mm
145 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Längd (metrisk)
16265971 50 ml 25 mm 145 mm
16245971 8 ml 12 mm 100 mm
16255971 13 ml 16 mm 100 mm
16275971 85 ml 40 mm 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16265971
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE-provrör, rund botten med läpp har en slät inre finish och kan användas till 280 °C.
  • Rund botten med läpp
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material PTFE
Kvantitet 1
Produktlinje Fisherbrand
Längd (metrisk) 145 mm
Bottenform Rund
Diameter (metrisk) 25 mm
Produkttyp Rundbottnade provrör med läpp