Läs mer
Bohlender™ PTFE termometerhållare
Produktkod. 10441302
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +250 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
10441302 -200 °C till +250 °C
1 options
Produktkod. 10441302 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer B28603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1071.00 SEK
    908.56 SEK / Paket med 1
    Save 162.44 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) sond 8 mm
Produkttyp Termometerhållare
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C