Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 56mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning av kemikalier på värmeplatta |
| Höjd (metrisk) | 74mm |
| Längd (metrisk) | 56mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 280 °C |
| Typ | Bägare |
| Bredd (metrisk) | 56mm |
| Visa mer |