Läs mer
Fisherbrand™ PTFE tjockväggshylsa, B-längd för Europa
Produktkod. 11543332 Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11543332
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sätt in mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett. PTFE tjockväggshylsan är B-längd för Europa och är lämplig för högvakuum.
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
  • Self-release seal to prevent sticking
  • Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
  • Eliminates the need for grease
  • Sleeves are inert
Specifikationer
För användning med (applikation) Prevent sticking, eliminates use of grease
För användning med (utrustning) Ground Glass Joints
Höjd (metrisk) 50mm
Material PTFE
Kvantitet 1Each
Temperaturområde (metriskt) -200 to +280°C
Tjocklek 0.5mm
Bredd (metrisk) 55mm
Standard konisk led nr. 45/40
Typ Rigid Sleeve