Läs mer
Fisherbrand™ PTFE tjockväggshylsa, B-längd för Europa
Produktkod. 16216001 Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 16216001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sätt in mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett. PTFE tjockväggshylsan är B-längd för Europa och är lämplig för högvakuum.
Tillverkad av PTFE med en rejäl skuldra för enkel hantering och en övergripande robust konstruktion för upprepad användning.
  • Självsläppande tätning för att förhindra att den fastnar
  • Lämplig för högvakuum genom användning av tvärgående trapetsformade tätningsringar på kontaktytorna
  • Använd upp till 280 °C (540 °F)
  • Läckagehastighet:< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
  • Eliminerar behovet av fett
  • Ärmarna är inerta
Specifikationer
För användning med (applikation) Förhindra fastsättning, eliminerar användning av fett
För användning med (utrustning) Slipade glasfogar
Material PTFE
Kvantitet 2 förpackning
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek 0.5mm
Standard konisk led nr. 40/38
Typ Styv ärm