Läs mer
Fisherbrand™ PTFE tjockväggshylsa, B-längd för Europa
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
19/26
24/29
29/32
40/38
45/40
55/44
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Made from PTFE with a substantial shoulder for ease of handling and an overall robust construction for repeated use.
- Self-release seal to prevent sticking
- Suitable for high vacuum through the use of transverse trapezoidal sealing rings on the contacting surfaces
- Use up to 280°C (540°F)
- Leakage Rate: <1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Eliminates the need for grease
- Sleeves are inert
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Prevent sticking, eliminates use of grease |
| För användning med (utrustning) | Ground Glass Joints |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 5Pack |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 to +280°C |
| Tjocklek | 0.5mm |
| Standard konisk led nr. | 24/29 |
| Typ | Rigid Sleeve |