Läs mer
Cowie Technology™ PTFE tjockväggshylsa, B-längd för Europa
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
14/23
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av PTFE med en rejäl skuldra för enkel hantering och en övergripande robust konstruktion för upprepad användning.
- Självsläppande tätning för att förhindra att den fastnar
- Lämplig för högvakuum genom användning av tvärgående trapetsformade tätningsringar på kontaktytorna
- Använd upp till 280 °C (540 °F)
- Läckagehastighet:< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
- Eliminerar behovet av fett
- Ärmarna är inerta
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förhindra fastsättning, eliminerar användning av fett |
| För användning med (utrustning) | Slipade glasfogar |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 5 Pack |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Tjocklek | 0.5mm |
| Standard konisk led nr. | 14/23 |
| Typ | Styv ärm |