Beskrivning
PTFE-hylsor sätts in mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett och förhindra fastsättning.
- Självsläppande tätning för att förhindra att den fastnar
- Fungerar vid medium till lågt vakuum
- Använd upp till 280 °C (540 °F)
- Eliminerar behovet av fett
- Väggtjocklek 0,05 mm
- Ärmarna är inerta
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Förhindra fastsättning, eliminerar användning av fett |
| För användning med (utrustning) | Slipade glasfogar |
| Höjd (metrisk) | 32mm |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | PTFE ärmar |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Tjocklek | 0.05mm |
| Bredd (metrisk) | 29.2mm |
| Standard konisk led nr. | 29/32 |
| Typ | Tunnväggshylsa |