Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-längd för Europa
Produktkod. 11733229 Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
14/23
19/26
21/12
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11733229
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Insatser mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett. Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-längd för Europa är lämplig för lågt eller medium vakuum.
PTFE-hylsor sätts in mellan standardslipade glasfogar för att eliminera användningen av fett och förhindra fastsättning.
  • Självsläppande tätning för att förhindra att den fastnar
  • Fungerar vid medium till lågt vakuum
  • Använd upp till 280 °C (540 °F)
  • Eliminerar behovet av fett
  • Väggtjocklek 0,05 mm
  • Ärmarna är inerta
Specifikationer
För användning med (applikation) Förhindra fastsättning, eliminerar användning av fett
För användning med (utrustning) Slipade glasfogar
Höjd (metrisk) 40mm
Material PTFE
Produkttyp PTFE ärmar
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Tjocklek 0.05mm
Bredd (metrisk) 45mm
Standard konisk led nr. 45/40
Typ Tunnväggshylsa