Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Thin Wall Sleeve, B-längd för Europa
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk led nr.:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/40
50/42
55/44
60/64
7/16
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
PTFE sleeves are inserted between standard ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
- Self-release seal to prevent sticking
- Operates at medium to low vacuum
- Use up to 280°C (540°F)
- Eliminates the need for grease
- Wall thickness of 0.05mm
- Sleeves are inert
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Prevent sticking, eliminates use of grease |
| För användning med (utrustning) | Ground Glass Joints |
| Höjd (metrisk) | 16mm |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | PTFE Sleeves |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 to +280°C |
| Tjocklek | 0.05mm |
| Bredd (metrisk) | 7.5mm |
| Standard konisk led nr. | 7/16 |
| Typ | Thin-wall Sleeve |