Läs mer
Hirschmann™ PTFE Gängadapter
Produktkod. 10044310
Trådstorlek:
40 mm
45 mm
Produktkod. 10044310
Brand: Hirschmann™ 9313606
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gängad adapter PTFE för användning med ceramus™ -klassisk.
  • För anpassning på de vanligaste flaskorna
Specifikationer
Produkttyp Trådadapter
Material PTFE
För användning med (utrustning) ceramus™ klassisk och EM-dispenser
Kvantitet 1 st
Trådstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) Hals 32 mm