Läs mer
Wheaton™ PTFE-spets/skaftstöt av rostfritt stål
Produktkod. p-8012733 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10046661
Brand: Wheaton™ 358026
Bara null kvar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Utsida 6.35mm
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Material Rostfritt stålaxel/PTFE-spets
Produkttyp mortelstöt
För användning med (applikation) Används med motordriven homogenisering
För användning med (utrustning) För användning med Potter-Elvehjem 2mL vävnadskvarn
Stötstötmaterial Rostfritt stålaxel/PTFE-spets