Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-isolerad Total Immersion Probe
Produktkod. 11798542 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11798542 PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar Varje
1 options
Produktkod. 11798542
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning i autoklaver och de flesta frätande vätskor. Den PTFE-isolerade totala nedsänkningsproben inkluderar 1 m termineringskabel.
Designad för total nedsänkning, lämplig för användning i autoklaver och de flesta frätande vätskor.
  • Sensor: PRT100 Klass A
  • Kabel: PTFE med 4 kärnor isolerad med PFA-överdrag; smält till kroppen
  • Avslutning: 1m ledning
  • Levereras utan stickpropp
  • Diameter: 5 mm
  • Sondlängd: 50 mm
Specifikationer
Typ Sond, PTFE Total nedsänkning
Inkluderar 1m termineringskabel
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Material PTFE
Sensortyper PRT100 Klass A
För användning med (applikation) Mätning av temperatur
För användning med (utrustning) PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Diameter (metrisk) Utsida 5 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Fraktvikt (metrisk) 15 g