Läs mer
Fisherbrand™ Totala nedsänkningssonder
Produktkod. 11724945 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11724945 PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar Varje
1 options
Produktkod. 11724945
Beräknad leverans: 30-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för total nedsänkning. Fisherbrand™ Total Immersion Probes är lämpliga för användning i autoklaver och de flesta frätande vätskor.
  • Ej kontaminerande
  • Individuellt testad
  • 4-kärnig PTFE-isolerad kabel med PFA-överhölje, sammansmält med kroppen
Beställningsinfo
LengthMetric
Specifikationer
Typ Sond, PTFE Total nedsänkning
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Material PTFE
Sensortyper PRT100 Klass A
För användning med (applikation) Mätning av temperatur
För användning med (utrustning) PTFE-sondhållare och kompressionskopplingar
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (metrisk) 5 mm
Fraktvikt (metrisk) 65 g