Läs mer
Fisherbrand™ PTFE total nedsänkningstemperatursond
Produktkod. 16206071 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
50 x 5 mm
Längd (metrisk):
2 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Längd (metrisk) unitSize
16206071 50 x 5 mm 2 m (kabel) Varje
16216071 50 x 5 mm 4 m (kabel) -
16226071 50 x 5 mm 5 m (kabel) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16206071
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe är lämpliga för användning i autoklaver och de flesta frätande vätskor.
  • Sensor - PRT100 Klass A
  • Kabel - 4 Core PFA isolerad med vit PFA-övermantel
  • Kabel smält till kroppen
  • Levereras utan stickpropp
  • Inert och icke kontaminerande
  • Tryckbeständig
  • Temperaturområde -180 °C till +280 °C
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE total nedsänkningstemperatursond
Material PTFE
Kvantitet 1
Sensortyper PRT100 Klass A
Temperaturområde (metriskt) -180 °C till +280 °C
Mått (L x B) 50 x 5 mm
Längd (metrisk) 2 m (kabel)
Bredd (metrisk) 5 mm