Läs mer
Fisherbrand™ PTFE total nedsänkningstemperatursond
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
50 x 5 mm
Längd (metrisk):
2 m (kabel)
4 m (kabel)
5 m (kabel)
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ PTFE total nedsänkningstemperatursond |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 |
| Sensortyper | PRT100 Klass A |
| Temperaturområde (metriskt) | -180 °C till +280 °C |
| Mått (L x B) | 50 x 5 mm |
| Längd (metrisk) | 4 m (kabel) |
| Bredd (metrisk) | 5 mm |