missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bohlender™ PTFE triangulär magnetisk omrörarstång

Produktkod. 10726362
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
55 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10726362

Brand: Bohlender™ C35724

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

För användning med (applikation) För stora fartyg, stark turbulens vid relativt låga hastigheter. Användbar för att blanda reagens som motstår att lösas upp eller för att undvika rester i botten av kärlen
Inkluderar Alnico 5 inkapslad magnetkärna
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 14 mm
Längd (metrisk) 55 mm
Material PTFE
Kvantitet 1/Pk.
Form Triangel
Typ Magnetisk omrörarstav
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.