Läs mer
Bohlender™ PTFE triangulära magnetiska omrörarstänger
Längd (metrisk):
80 mm
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- PTFE-inkapslad Alnico 5 magnetkärna
- Triangulär form
- Användbar för att blanda reagens som motstår att lösas upp eller för att undvika rester i botten av kärlet
- Finns i en mängd olika storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Alnico 5 magnetisk kärna |
| För användning med (applikation) | Omrörning, blandning, omrörning |
| Temperaturområde (metriskt) | −200° till+ 250 °C |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Längd (metrisk) | 80 mm |
| Material | PTFE |
| Form | Triangel |