Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PTFE-rör
Diameter (metrisk) Inre:
0.89 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
9.5 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2.57 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19.6 mm
Förpackningsstorlek:
10m
1m
25m
50m
Paket med 12
Beskrivning
- Chemically inert tubing
- Excellent chemical resistance
- Will not leach into or absorb out of fluid being pumped
- Extremely low gas permeability
- Nontoxic
- Virtually nonporous
- Low coefficient of friction
- Sterilize by EtO or autoclave
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (engelska) Inre | 0.06 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.13 in. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.2 mm |
| Total längd (engelska) | 32.8 ft. |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (engelska) | 1/32 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Visa mer |